Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermocouple préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
Marque: Digi-Sense™ 20250-91
Includes: Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. Les modèles d’enregistrement des données 20250-92, -94 et -96 comprennent également un câble USB et le logiciel.
Description
- La garantie de mesures fiables !
- Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
- Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
- Acceptent une grande variété de sondes
- Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
- La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde.
Prestations de service
2 ans
Spécification
Non | |
2,6 cm | |
178 mm | |
Aucun enregistrement de données | |
0,1°F (0,1°C) de −148 à 1832°F (−99,9 à 999,9°C) ; 1°F (1°C) hors plage | |
Thermomètre thermocouple | |
7 in | |
1372°C | |
−200°C | |
-200°C à +1372°C | |
Sondes thermocouples de type J/K/T | |
Grand écran LCD rétroéclairé double |
1 in | |
Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une batterie de 9 V et un rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal. (La sonde est vendue séparément.) | |
<1 s | |
Entrée simple | |
2,25 po | |
Néant | |
2500°F | |
-328°F | |
-328°F à +2501°F | |
Traçabilité NIST | |
±1 % de la valeur lue 1,8°F (1°C) en dessous de -148°F (-99,9°C) ; ±1 % de la valeur lue 0,9°F (0,5°C) au-dessus de -148°F (-99,9°C) | |
5,7 cm |