Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose m Enterococcus
Pour isoler et dénombrer les entérocoques dans l’eau et d’autres matériaux par filtration sur membrane ou par technique de coulage dans des plaques
84.30€ - 760.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, ISO, SMWW |
---|---|
Contenu et stockage | <30°C |
Forme | Déshydraté |
Type de milieu | Gélose m Enterococcus |
Type de produit | Gélose m Enterococcus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11703493
|
BD
274620 |
500 g |
760.00€
500g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11793483
|
BD
274610 |
100 g | |||||||
Description
- Formule : Tryptose 20 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 2 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, azoture de sodium 0,4 g/l, gélose 10 g/l, chlorure de tétrazolium 2,3,5-triphényl 0,1 g/l
Certifications
CE, ISO, SMWW
Spécification
CE, ISO, SMWW | |
Déshydraté | |
Gélose m Enterococcus | |
Pour isoler et dénombrer les entérocoques dans l’eau et d’autres matériaux par filtration sur membrane ou par technique de la plaque d’écoulement |
<30°C | |
Gélose m Enterococcus | |
Tryptose 20 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 2 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, azoture de sodium 0,4 g/l, gélose 10 g/l, chlorure de tétrazolium 2,3,5-triphényl 0,1 g/l | |
Flacon |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide