missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose m Enterococcus
Pour isoler et dénombrer les entérocoques dans l’eau et d’autres matériaux par filtration sur membrane ou par technique de coulage dans des plaques
Marque: BD 274610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formule : Tryptose 20 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 2 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, azoture de sodium 0,4 g/l, gélose 10 g/l, chlorure de tétrazolium 2,3,5-triphényl 0,1 g/l
Certifications
CE, ISO, SMWW
Spécification
CE, ISO, SMWW | |
Dehydrated | |
Agar | |
For isolating and enumerating enterococci in Water and other materials by membrane filtration or pour plate technique | |
100 g |
<30°C | |
m Enterococcus Agar | |
Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L | |
Bottle |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- m enterococcus agar
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementation locales/régionales/internationales.
- P330-Rincer la bouche.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide