Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
44.53€ - 143.35€
Identifiants chimiques
CAS | 111-77-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
Numéro MDL | MFCD00002871,MFCD00084416 |
Clé InChI | SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm |
CID PubChem | 8134 |
ChEBI | CHEBI:44836 |
Nom IUPAC | 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol |
SMILES | COCCOCCO |
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
111-77-3 | |
120.15 | |
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N | |
8134 | |
2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol |
C5H12O3 | |
MFCD00002871,MFCD00084416 | |
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm | |
CHEBI:44836 | |
COCCOCCO |
Spécification
Diethylene glycol methyl ether | |
1.023g/mL at 25°C | |
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH | |
1697812 | |
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol | |
8134 | |
CHEBI:44836 | |
≥99.0% |
111-77-3 | |
C5H12O3 | |
MFCD00002871,MFCD00084416 | |
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm | |
COCCOCCO | |
120.15 | |
4.14 (vs air) | |
120.15g/mol |
Sécurité et traitement
P281
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-906-6