Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Code produit. 15665870
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-77-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clé InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
CID PubChem 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nom IUPAC 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol methyl ether
Densité 1.023g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Quantité 1 L
Beilstein 1697812
Densité de vapeur 4.14 (vs air)
Poids de la formule 120.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%