Learn More
Éther diéthylique, Anhydre, BAKER ANALYZED (ACS), J.T.Baker™
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire. Stabilisé avec 7 ppm de BHT.
118.00€ - 459.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00011646 |
Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
CID PubChem | 3283 |
ChEBI | CHEBI:35702 |
Nom IUPAC | éthoxyéthane |
SMILES | CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10443851
|
JT Baker
8254.1000S |
1 L | SAFET |
118.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10231201
|
JT Baker
8254.5000 |
5 L | Flacon en aluminium |
459.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures de test standard décrites dans les publications techniques
- Les améliorations mises au point par J.T.Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Identifiants chimiques
60-29-7 | |
74.12 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
3283 | |
éthoxyéthane |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CHEBI:35702 | |
CCOCC |
Spécification
Diethyl ether | |
60-29-7 | |
Exceeds ACS specifications | |
(C2H5)2O | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyéthane | |
3283 | |
74.12g/mol | |
BAKER ANALYZED™ | |
35°C | |
−40°C | |
Sweetish | |
Max. 0.001% | |
0.233 mPass at 20°C |
-116.3°C | |
Incolore | |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
12g/L in water | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 | |
≥99.5% | |
0.71g/cm3 at 20°C | |
1.7 - 48 Vol % | |
170°C | |
Liquides | |
Max. 0.0002meq/g | |
Max. 0.01% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2