Learn More
Éther diéthylique, Anhydre, BAKER ANALYZED (ACS), J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
SAFET
Description
- Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
Point de fusion | -116.3°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.71g/cm3 at 20°C |
Point d’ébullition | 35°C |
Quantité | 5 L |
Limite d’explosion | 1.7 - 48 Vol % |
Point d’éclair | −40°C |
Température d’allumage | 170°C |
Odeur | Sweetish |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl Ether, Anhydrous Baker Analyzed ACS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contient: Diethyl ether