Learn More
Diéthoxyméthane, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
21.90€ - 63.40€
Identifiants chimiques
CAS | 462-95-3, 128-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.15 |
Numéro MDL | MFCD00009246 |
Clé InChI | KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene |
CID PubChem | 10024 |
Nom IUPAC | éthoxyméthoxyéthane |
SMILES | CCOCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10023460
|
Thermo Scientific Acros
296450050 |
5 mL | Flacon en verre |
21.90€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10432451
|
Thermo Scientific Acros
296455000 |
500 mL | Flacon en verre |
63.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
462-95-3, 128-37-0 | |
104.15 | |
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N | |
10024 | |
CCOCOCC |
C5H12O2 | |
MFCD00009246 | |
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene | |
éthoxyméthoxyéthane |
Spécification
Diethoxymethane | |
462-95-3, 128-37-0 | |
Incolore | |
87.5°C | |
Authentique | |
C5H12O2 | |
1.3720 to 1.3740 | |
0.831 | |
Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform | |
CCOCOCC | |
100ppm BHT max. | |
10024 | |
104.15 | |
Pures |
99% | |
-66.5°C | |
0.8310g/mL | |
−5°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2OCH2OCH2CH3 | |
MFCD00009246 | |
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene | |
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyméthoxyéthane | |
104.15 | |
0.405 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Évitez de respirer les poussières/fumées
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-330-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only