Learn More
Diéthoxyméthane, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10432451
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-95-3, 128-37-0
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00009246
Clé InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
CID PubChem 10024
Nom IUPAC (ethoxymethoxy)ethane
SMILES CCOCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethoxymethane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -66.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.8310g/mL
Point d’ébullition 87.5°C
Point d’éclair −5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OCH2OCH2CH3
Indice de réfraction 1.3720 to 1.3740
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.831
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Stabilisateur 100ppm BHT max.
Viscosité 0.405 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.