Learn More
Dichlorométhylphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 149-74-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8Cl2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.13 |
Numéro MDL | MFCD00000490 |
Clé InChI | GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl |
CID PubChem | 9006 |
Nom IUPAC | dichloro(methyl)phenylsilane |
SMILES | C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23999.14 |
25 g |
27.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23999.22 |
100 g |
60.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23999.36 |
500 g |
222.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dichloromethylphenylsilane is used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins. Silicone polymers may be oils, greases and rubbers. It is also used as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. It is a bifunctional reagent for the preparation of methylphenylsilyl derivatives of diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorométhylphénylsilane est utilisé comme monomère (“bloc de construction”) dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Les polymères de silicone peuvent être des huiles, des graisses et des caoutchoucs. Il est également utilisé comme intermédiaire (matériau de départ) dans la production d’autres substances organosiliciques. Il s’agit d’un réactif bifonctionnel pour la préparation de dérivés méthylphénylsilyles de diols.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
149-74-6 | |
191.13 | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
9006 | |
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1 |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
dichloro(methyl)phenylsilane |
Spécification
205°C to 206°C | |
149-74-6 | |
C6H5Si(CH3)Cl2 | |
UN2437 | |
82°C (179°F) | |
Reacts with water. | |
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1 | |
191.13 | |
191.13 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Dichloromethylphenylsilane | |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
970975 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro(methyl)phenylsilane | |
9006 | |
98% | |
1.519 | |
1.173 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-746-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only