Learn More
Dichlorométhylphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466896
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Dichloromethylphenylsilane is used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins. Silicone polymers may be oils, greases and rubbers. It is also used as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. It is a bifunctional reagent for the preparation of methylphenylsilyl derivatives of diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorométhylphénylsilane est utilisé comme monomère (“bloc de construction”) dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Les polymères de silicone peuvent être des huiles, des graisses et des caoutchoucs. Il est également utilisé comme intermédiaire (matériau de départ) dans la production d’autres substances organosiliciques. Il s’agit d’un réactif bifonctionnel pour la préparation de dérivés méthylphénylsilyles de diols.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-74-6
Formule moléculaire C7H8Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 191.13
Numéro MDL MFCD00000490
Clé InChI GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
CID PubChem 9006
Nom IUPAC dichloro(methyl)phenylsilane
SMILES C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 205°C to 206°C
Nom chimique ou matériau Dichloromethylphenylsilane
Quantité 500 g
Formule linéaire C6H5Si(CH3)Cl2
Numéro UN UN2437
Beilstein 970975
Point d’éclair 82°C (179°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 191.13
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.519
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.173