Learn More
Dichlorométhane, réactif ACS, contient 40-150 ppm d’amylène comme stabilisateur, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, contient 40-150 ppm d’amylène comme stabilisateur, ≥99,5 %
54.95€ - 713.70€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
15677830
|
Honeywell-Riedel-de Haen
D65100-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15687830
|
Honeywell-Riedel-de Haen
D65100-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15607840
|
Honeywell-Riedel-de Haen
D65100-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15667830
|
Honeywell-Riedel-de Haen
D65100-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15697830
|
Honeywell-Riedel-de Haen
D65100-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Chemical Identifiers
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichloromethane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Specifications
Dichloromethane | |
ACS Reagent, contains 40-150 amylene as stabilizer, ≥99.5% | |
≥99.0000% | |
1.325 g/mL at 25 °C(lit.) | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
1730800 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
>99.5% |
-97°C (literature) | |
75-09-2 | |
≥99.0000% | |
39°C to 41°C | |
CH2Cl2 | |
UN1593 | |
max. 0.02% | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
6344 | |
84.93 | |
Réactif ACS |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Dichloromethane
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Recommended Storage : Room Temp