Learn More
Dichlorométhane, réactif ACS, contient 40-150 ppm d’amylène comme stabilisateur, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15667830
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Réactif ACS, contient 40-150 ppm d’amylène comme stabilisateur, ≥99,5 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, contains 40-150 amylene as stabilizer, ≥99.5%
% min. CAS ≥99.0000%
% max. CAS ≥99.0000%
Densité 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Quantité 10 L
Conditionnement Stainless Steel Can
Formule linéaire CH2Cl2
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Eau max. 0.02%
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Réactif ACS