Learn More
Sel de sodium de l’acide dichloroisocyanurique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.77€ - 163.82€
Identifiants chimiques
CAS | 52671-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Cl2N3NaO3·H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.96 |
Clé InChI | FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Sodium dichloroisocyanurate dihydrate |
CID PubChem | 129893375 |
Nom IUPAC | 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione de sodium dihydraté |
SMILES | C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11946581
|
Thermo Scientific Acros
436450500 |
50 g | Flacon en verre |
34.77€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11300290
|
Thermo Scientific Acros
436452500 |
250 g | Flacon en verre |
53.77€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11936581
|
Thermo Scientific Acros
436450010 |
1 kg | Flacon en verre |
163.82€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
52671-45-1 | |
237.96 | |
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate | |
1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione de sodium dihydraté |
C3Cl2N3NaO3·H2O | |
FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N | |
129893375 | |
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na] |
Spécification
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate | |
52671-45-1 | |
Cristaux ou granulés | |
C3Cl2N3NaO3·H2O | |
Solubility in water: ca 250g/L (25°C) | |
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na] | |
237.96 | |
237.96 | |
Authentique |
240.0°C to 250.0°C | |
Blanc | |
96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry) | |
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate | |
FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione de sodium dihydraté | |
129893375 | |
97% | |
15% max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Au contact d’un acide, dégage u
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
- Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.