Learn More
Sel de sodium de l’acide dichloroisocyanurique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936581
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52671-45-1
Formule moléculaire C3Cl2N3NaO3·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.96
Clé InChI FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
CID PubChem 129893375
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione de sodium dihydraté
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Point de fusion 240.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou granulés
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Poids de la formule 237.96
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 15% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.