Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
201.00€ - 855.00€
Spécification
Type de produit | Tampons de nettoyage |
---|---|
Couleur | Violet |
À utiliser avec (application) | Brunissage, nettoyage |
À utiliser avec (équipement) | Revêtement de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli |
Matériau | Revêtu de diamant |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17158800
|
Scotch-Brite™
7100159512 |
254 mm | |||||||
17128800
|
Scotch-Brite™
7100159506 |
280 mm | |||||||
17108800
|
Scotch-Brite™
7100159503 |
530 mm |
515.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17118800
|
Scotch-Brite™
7100159505 |
685 mm |
855.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17148800
|
Scotch-Brite™
7100159510 |
305 mm |
210.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17138800
|
Scotch-Brite™
7100159507 |
355 mm |
300.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17158790
|
Scotch-Brite™
7100159498 |
380 mm |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17148790
|
Scotch-Brite™
7100159493 |
406 mm |
329.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17168790
|
Scotch-Brite™
7100159499 |
432 mm |
344.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17178790
|
Scotch-Brite™
7100159500 |
460 mm |
387.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17188790
|
Scotch-Brite™
7100159501 |
480 mm |
420.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17198790
|
Scotch-Brite™
7100159502 |
505 mm |
464.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
- Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Spécification
Tampons de nettoyage | |
Brunissage, nettoyage | |
Revêtu de diamant |
Violet | |
Revêtement de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli | |
Rond |