Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
Marque:  Scotch-Brite™ 7100159510
Code produit. 17148800
  • 222.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nettoie et polit simultanément les revêtements de sol pour obtenir une brillance exceptionnelle
  • Idéal pour les sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton poli
  • Facile à utiliser : pas de produits chimiques coûteux ou nocifs, uniquement de l’eau
  • Recommandé pour une utilisation avec les machines à vitesse basse et standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampons de nettoyage
305 mm
Revêtement de sol en marbre, terrazzo, ardoise et béton poli
Rond
Violet
Brunissage, nettoyage
Revêtu de diamant