Learn More
Dichlorure de di-tert-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.30€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19429-30-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.842 |
Numéro MDL | MFCD00009854 |
Clé InChI | PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid |
CID PubChem | 88053 |
Nom IUPAC | ditert-butyl(dichloro)stannane |
SMILES | CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039619.02 |
0.5 g |
38.30€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039619.04 |
2 g |
127.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19429-30-2 | |
303.842 | |
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L | |
88053 | |
CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl |
C8H18Cl2Sn | |
MFCD00009854 | |
di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid | |
ditert-butyl(dichloro)stannane |
Spécification
Di-tert-butyltin dichloride | |
42°C to 43°C | |
66°C (3 mmHg) | |
Acrid | |
[(CH3)3C]2SnCl2 | |
UN2928 | |
di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid | |
CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl | |
303.842 | |
303.83 | |
Cristalline |
19429-30-2 | |
Blanc | |
>110°C (230°F) | |
C8H18Cl2Sn | |
MFCD00009854 | |
Moisture sensitive | |
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L | |
ditert-butyl(dichloro)stannane | |
88053 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H330-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, CORROSIVES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-051-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only