Learn More
Dichlorure de di-tert-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314567
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19429-30-2
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
Numéro MDL MFCD00009854
Clé InChI PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
CID PubChem 88053
Nom IUPAC ditert-butyl(dichloro)stannane
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyltin dichloride
Point de fusion 42°C to 43°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 66°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [(CH3)3C]2SnCl2
Quantité 2 g
Numéro UN UN2928
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 303.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline