Learn More
Tétraborate disodique décahydraté, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
46.95€ - 128.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-96-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7·10H2O |
Numéro MDL | 149193 |
Description
Identifiants chimiques
1303-96-4 | |
B4Na2O7·10H2O | |
149193 |
Spécification
75°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
149193 | |
Récipient de poudre en plastique |
1303-96-4 | |
9 | |
B4Na2O7·10H2O | |
381.36g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.