Learn More
Tétraborate disodique décahydraté, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10274540
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Numéro MDL 149193
Spécification
Point de fusion 75°C
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Poids de la formule 381.36g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.