Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
HNa2O4P, Numéro CAS-7558-79-4, orthophosphate de disodium, acetest, phosphate d’hydrogène disodique, hydrogénorthophosphate de disodium, phosphate disodique, phosphate d’hydrogène de sodium, acide phosphorique, sel disodique, phosphate de soude, phosphate de sodium dibasique, 3 kg, CHEBI:34683, blanc
93.82€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10345720
|
Fisher Chemical
S/4520/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
93.82€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10254110
|
Fisher Chemical
S/4520/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
219.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10264110
|
Fisher Chemical
S/4520/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique |
284.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419190
|
Fisher Chemical
S/4520/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
293.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
HNa2O4P, Numéro CAS-7558-79-4, orthophosphate de disodium, acetest, phosphate d’hydrogène disodique, hydrogénorthophosphate de disodium, phosphate disodique, phosphate d’hydrogène de sodium, acide phosphorique, sel disodique, phosphate de soude, phosphate de sodium dibasique, 3 kg, CHEBI:34683, blanc
Chemical Identifiers
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 |
Specifications
7558-79-4 | |
8.7 to 9.3 | |
HNa2O4P | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00003496 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96g/mol |