Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10264110
3 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
HNa2O4P, Numéro CAS-7558-79-4, orthophosphate de disodium, acetest, phosphate d’hydrogène disodique, hydrogénorthophosphate de disodium, phosphate disodique, phosphate d’hydrogène de sodium, acide phosphorique, sel disodique, phosphate de soude, phosphate de sodium dibasique, 3 kg, CHEBI:34683, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Orthophosphate d’hydrogène disodique anhydre, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical >