Learn More
Alfa Aesar™ Tétrafluoroborate de di-n-butylammonium, 98 %
14.67€ - 46.81€
Identifiants chimiques
CAS 12107-76-5
Formule moléculaire C8H20BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00034899
Clé InChI CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Synonyme di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
CID PubChem 25510
Nom IUPAC Dibutylazanium;tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11489726
Afficher les documents
Alfa Aesar™
B20251.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11499726
Afficher les documents
Alfa Aesar™
B20251.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
12107-76-5
217.06
CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
25510
F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
C8H20BF4N
MFCD00034899
di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
Dibutylazanium;tétrafluoroborate
Spécification
Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
C8H20BF4N
MFCD00034899
CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Dibutylazanium;tétrafluoroborate
25510
98%
12107-76-5
(C4H9)2NH2BF4
di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
217.06
217.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-162-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante