Learn More
Alfa Aesar™ Tétrafluoroborate de di-n-butylammonium, 98 %
Code produit. 11499726
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 12107-76-5
Formule moléculaire C8H20BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00034899
Clé InChI CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Synonyme di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
CID PubChem 25510
Nom IUPAC Dibutylazanium;tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
Formule linéaire (C4H9)2NH2BF4
Quantité 100 g
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 98%