Learn More
Di-n-butylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 98.80€
Identifiants chimiques
CAS | 111-92-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.247 |
Numéro MDL | MFCD00009429 |
Clé InChI | JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine |
CID PubChem | 8148 |
Nom IUPAC | N-butylbutanin-1-amine |
SMILES | CCCCNCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11671.AP |
500 mL |
27.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11671.0F |
2500 mL |
98.80€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa di-n-butylamine est un intermédiaire important utilisé pour diverses applications de la synthèse organique. Elle participe à la production de produits chimiques en caoutchouc comme le di-n-butylthiocarbamate thiuram, les émulsifiants et la dibutylethanolamine, qui est utilisée dans les revêtements et les peintures. Elle est également utilisée comme plastifiant dans la matrice de PVC et comme inhibiteur de corrosion dans un système aqueux. Elle joue un rôle important en tant que catalyseur dans la vulcanisation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éther, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, le zinc, le fer et le cuivre.
Identifiants chimiques
111-92-2 | |
129.247 | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
8148 | |
CCCCNCCCC |
C8H19N | |
MFCD00009429 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
N-butylbutanin-1-amine |
Spécification
Di-n-butylamine | |
°C to 62°C | |
159°C to 160°C | |
≥98% | |
[CH3(CH2)3]2NH | |
MFCD00009429 | |
506001 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
N-butylbutanin-1-amine | |
8148 | |
≥98% |
111-92-2 | |
0.767 | |
39°C (102°F) | |
C8H19N | |
1.4169 | |
UN2248 | |
14,3032 | |
Miscible with water,ether,ethanol and acetone. | |
CCCCNCCCC | |
129.247 | |
129.25 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H330-H314-H318-H226
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DI-N-BUTYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-921-8
missing translation for 'rtecsNumber' : HR7780000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Di-n-butylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Di-n-butylamine
RUO – Research Use Only