Learn More
Di-n-butylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479153
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La di-n-butylamine est un intermédiaire important utilisé pour diverses applications de la synthèse organique. Elle participe à la production de produits chimiques en caoutchouc comme le di-n-butylthiocarbamate thiuram, les émulsifiants et la dibutylethanolamine, qui est utilisée dans les revêtements et les peintures. Elle est également utilisée comme plastifiant dans la matrice de PVC et comme inhibiteur de corrosion dans un système aqueux. Elle joue un rôle important en tant que catalyseur dans la vulcanisation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éther, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, le zinc, le fer et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-92-2
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00009429
Clé InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
CID PubChem 8148
Nom IUPAC N-butylbutanin-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylamine
Point de fusion -62°C
Densité 0.767
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2NH
Indice de réfraction 1.4169
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2248
Beilstein 506001
Merck Index 14,3032
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide