Learn More
Di(2-thiényl)-1,1,2,2-tétraméthyldisilane, 97 %, Thermo Scientific™
55.76€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS 124733-24-0
Formule moléculaire C12H18S2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 282.57
Numéro MDL MFCD09266191
Clé InChI FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
CID PubChem 14382824
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11442190
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28938.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11452190
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28938.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
124733-24-0
282.57
FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
14382824
C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
C12H18S2Si2
MFCD09266191
di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
Spécification
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
124733-24-0
MFCD09266191
FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
14382824
97%
42°C to 44°C
C12H18S2Si2
di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
282.57
282.57