Learn More
Di(2-thiényl)-1,1,2,2-tétraméthyldisilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11442190
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124733-24-0
Formule moléculaire C12H18S2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 282.57
Numéro MDL MFCD09266191
Clé InChI FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
CID PubChem 14382824
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 282.57
Pourcentage de pureté 97%