Learn More
Cytiva Milieux haute performance Dextrin Sepharose™
Pour une purification pratique par affinité des protéines recombinantes avec un tag de protéine de liaison de maltose (MBP)
986.00€ - 3170.00€
Spécification
Matériau | Dextrine sépharose |
---|---|
Granulométrie | 34 μm |
Matrix | Affinity Resin |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11570684
|
Cytiva
28-9355-97 |
25 ml |
986.00€
25mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10566305
|
Cytiva
28-9355-98 |
100 ml |
3170.00€
100mL |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ses conditions physiologiques et son élution douce préservent l’activité de la protéine cible
- Un milieu robuste et stable permet d’obtenir des pics étroits dans l’élution de la protéine cible
- Compatible avec les tampons aqueux couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
- Extrapolation aisée
Spécification
Dextrine sépharose | |
34 μm | |
Affinity Resin |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- dextrin sepharose high performance
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol