Learn More
Cytiva Milieux haute performance Dextrin Sepharose™
Pour une purification pratique par affinité des protéines recombinantes avec un tag de protéine de liaison de maltose (MBP)
Marque:  Cytiva 28-9355-98
Code produit. 10566305
  • 3170.00€ / 100mL
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ses conditions physiologiques et son élution douce préservent l’activité de la protéine cible
  • Un milieu robuste et stable permet d’obtenir des pics étroits dans l’élution de la protéine cible
  • Compatible avec les tampons aqueux couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
  • Extrapolation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 ml
Dextrine sépharose
34 μm
Affinity Resin
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Dextrin Sepharose High Performance, 100 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol