Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextrane (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
556.00€ - 1160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9011-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 40,000 |
Numéro MDL | MFCD00081551 |
Clé InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
CID PubChem | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
Nom IUPAC | 4-aminobenzoate d’éthyle |
SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10295153
|
Fisher BioReagents
BP1585-100 |
100 g | Bouteille en verre |
556.00€
100g |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400274
|
Fisher BioReagents
BP1585-500 |
500 g | Flacon poly |
1160.00€
500g |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le sulfate de dextrane accélère le taux d’hybridation de l’ADN ou de l’ARN lié aux membranes et peut être utilisé dans les procédures de transfert Southern et Northern.Identifiants chimiques
9011-18-1 | |
40,000 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
4-aminobenzoate d’éthyle |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Spécification
Dextran Sulfate Sodium Salt | |
9011-18-1 | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
15, 2953 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzoate d’éthyle | |
2337 | |
Pass Test |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
CHEBI:116735 | |
7.5% max. |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT