Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextrane (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
Code produit. 10295153
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Le sulfate de dextrane accélère le taux d’hybridation de l’ADN ou de l’ARN lié aux membranes et peut être utilisé dans les procédures de transfert Southern et Northern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Merck Index 15, 2953
Quantité 100 g
Identification Pass Test
Humidité 7.5% max.
Conditionnement Bouteille en verre