Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextran, environ M.W. 500,000, Thermo Scientific Chemicals
59.50€ - 385.92€
Identifiants chimiques
CAS | 9011-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 40,000 |
Numéro MDL | MFCD00081551 |
Clé InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
CID PubChem | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
Nom IUPAC | 4-aminobenzoate d’éthyle |
SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10577390
|
Thermo Scientific Acros
433240050 |
5 g | Flacon en verre |
59.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10814351
|
Thermo Scientific Acros
433240250 |
25 g | Flacon en verre |
142.71€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656820
|
Thermo Scientific Acros
433241000 |
100 g | Flacon en verre |
385.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9011-18-1 | |
40,000 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
4-aminobenzoate d’éthyle |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Spécification
Dextran sulfate sodium salt | |
Blanc à jaune | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
15,2953 | |
colorless to light yellow | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
CHEBI:116735 | |
10% max. |
9011-18-1 | |
Poudre | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzoate d’éthyle | |
2337 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dextran sulfate, sodium salt
RUO – Research Use Only