Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextran, environ M.W. 500,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656820
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate sodium salt
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 15,2953
Informations sur la solubilité colorless to light yellow
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Identifiant produit
  • Dextran sulfate, sodium salt