Learn More
Chlorure de deutérium, 20 % w/w dans du D2O, 99,96+ % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
311.55€ - 489.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7698-05-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00044642 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N |
Synonyme | deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide |
CID PubChem | 522634 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042406.06 |
5 g |
311.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042406.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7698-05-7 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N | |
522634 |
ClH | |
MFCD00044642 | |
deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide | |
Cl |
Spécification
Deuterium chloride | |
Incolore à jaune | |
1,20 g/ml | |
Ampoules en verre transparent | |
Sensible à la lumière et à l’humidité. | |
108°C | |
MFCD00044642 | |
deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide | |
VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N | |
36.46 | |
37.47 | |
20 % p/p dans D2O |
Liquide | |
Isotopic | |
Acide | |
1,373 | |
7698-05-7 | |
ClH | |
UN1789 | |
Fully miscible in water. | |
Cl | |
522634 | |
≥99.96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE CHLORHYDRIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-715-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote