Learn More
Chlorure de deutérium, 20 % w/w dans du D2O, 99,96+ % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314558
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7698-05-7
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00044642
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonyme deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
CID PubChem 522634
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium chloride
Forme physique Liquide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.20g/mL
Odeur Acidic
Conditionnement Clear Glass Ampule
Indice de réfraction 1.3730
Sensibilité Moisture
Quantité 25 g
Point d’ébullition 108°C
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 37.47
Pourcentage de pureté ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w in D2O