Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle rayonnage en acier
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
1711.90€ - 2471.92€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Disposal Can |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17866356
|
asecos™
40061 |
1050.00 mm |
1711.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17856496
|
asecos™
40066 |
1083.00 mm |
2471.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bac de rétention intégré
- Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
- Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
- Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes dimensions
- Rayonnage avec cadre galvanisé et 3 étagères
- Cimension de rayonnage: L X P (mm): 900 x 800
- Charge par niveau de stockage: 250 kg
Spécification
Gris | |
Polyéthylène | |
Disposal Can |