Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle rayonnage en acier
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40066
Code produit. 17856496
  • 2471.92€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bac de rétention intégré
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
  • Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes dimensions
  • Rayonnage avec cadre galvanisé et 3 étagères
  • Cimension de rayonnage: L X P (mm): 900 x 800
  • Charge par niveau de stockage: 250 kg
Spécification
Spécification
Gris
250 L
Disposal Can
1554.00 mm
1554.00 mm
1980.00 mm
1083.00 mm
162 kg
66.1 gal.
Polyéthylène
61.18 in.
61.18 in.
77.95 in.
42.64 in.
357.15 lb.