Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide désoxyribonucléique
69.55€ - 198.99€
Identifiants chimiques
CAS | 68938-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H15BrFNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 50000-100000 |
Numéro MDL | MFCD00130922 |
Clé InChI | GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | DNA sodium salt |
CID PubChem | 73904662 |
Nom IUPAC | Acide (2R)-3-(3-bromophényl)-2-[[2-(4-fluorophényl)acétyl]amino]propanoïque |
SMILES | * |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10762012
|
Thermo Scientific Chemicals
406250250 |
25 g | Flacon en verre |
69.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10598122
|
Thermo Scientific Chemicals
406251000 |
100 g | Flacon en verre |
198.99€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68938-01-2 | |
50000-100000 | |
GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N | |
73904662 | |
* |
C17H15BrFNO3 | |
MFCD00130922 | |
DNA sodium salt | |
Acide (2R)-3-(3-bromophényl)-2-[[2-(4-fluorophényl)acétyl]amino]propanoïque |
Spécification
Deoxyribonucleic acid sodium salt | |
Blanc a beige | |
C17H15BrFNO3 | |
DNA sodium salt | |
* | |
50000-100000 | |
Pures | |
18% max. |
68938-01-2 | |
Poudre | |
MFCD00130922 | |
GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N | |
Acide (2R)-3-(3-bromophényl)-2-[[2-(4-fluorophényl)acétyl]amino]propanoïque | |
73904662 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Deoxyribonucleic acid sodium salt, M.W. 50,000-100,000 Dalton
RUO – Research Use Only