Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide désoxyribonucléique
Code produit. 10598122
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68938-01-2
Formule moléculaire C17H15BrFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 50000-100000
Numéro MDL MFCD00130922
Clé InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme DNA sodium salt
CID PubChem 73904662
Nom IUPAC Acide (2R)-3-(3-bromophényl)-2-[[2-(4-fluorophényl)acétyl]amino]propanoïque
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxyribonucleic acid sodium salt
Couleur Blanc a beige
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 18% max.
Conditionnement Flacon en verre
Identifiant produit
  • Deoxyribonucleic acid sodium salt, M.W. 50,000-100,000 Dalton