Learn More
Acide désoxycholique, sel de sodium, 99 %, extra pur
L’acide désoxycholique, sel de sodium, numéro CAS 302-95-4, également conçu comme désoxycholate de sodium, est un détergent d’acide biliaire anionique biologique particulièrement utile pour perturber et dissocier les interactions protéiques.
47.34€ - 315.57€
Identifiants chimiques
CAS 302-95-4
Formule moléculaire C24H39NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Numéro MDL MFCD00064139
Clé InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Synonyme sodium deoxycholate
CID PubChem 91810855
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10104560
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
218590250
25 g Flacon en verre
47.34€
25g
10732451
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
218591000
100 g Flacon en verre
97.18€
100g
10562904
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
218595000
500 g Flacon en verre
315.57€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium de l’acide désoxycholique est un détergent cholérétique et anionique d’acide biliaire qui permet la solubilisation des graisses pour l’absorption intestinale
  • Le composé est un intermédiaire dans la production de corticostéroïdes
  • Dans les modèles animaux, il a été démontré que ce composé peut favoriser la phosphorylation de la tyrosine de la β-caténine et sa translocation au noyau, favorisant ainsi l’activation de la signalisation de la β-caténine
Applications
  • L’acide désoxycholique est principalement utile pour l’extraction des récepteurs membranaires, d’autres protéines membranaires plasmiques, l’isolement des noyaux, la solubilisation et l’isolement des graisses, ainsi que certains composants des membranes biologiques (à l’état actif)
  • Il a été utilisé pour des applications chimiques, principalement pour l’élution ou la régénération de types spécifiques de colonnes d’affinité. De plus, ce composé peut être utilisé pour empêcher la liaison non spécifique dans la chromatographie d’affinité.
  • Il a été appliqué dans la préparation d’extraits protéiques pour l’immunotransfert et l’immunoprécipitation de protéines radiomarquées
  • L’acide désoxycholique, sel de sodium est également recommandé pour la déshybridation des endotoxines
Spécification
Identifiants chimiques
302-95-4
414.56
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
91810855
C24H39NaO4
MFCD00064139
sodium deoxycholate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Deoxycholic acid, sodium salt
Blanc à crème
5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
99%
MFCD00064139
14, 2899
sodium deoxycholate
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
414.56
414.58
Extra pur
302-95-4
7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Authentique
C24H39NaO4
10, III, 1642
+42° to +46° (20°C, 589nm) (c=2, water)
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
sodium ; (4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
91810855
98.5 to 102% (on dry substance)
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Identifiant produit
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.