Learn More
Acide désoxycholique, sel de sodium, 99 %, extra pur
Code produit. 10562904
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
L’acide désoxycholique, sel de sodium, numéro CAS 302-95-4, également conçu comme désoxycholate de sodium, est un détergent d’acide biliaire anionique biologique particulièrement utile pour perturber et dissocier les interactions protéiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium de l’acide désoxycholique est un détergent cholérétique et anionique d’acide biliaire qui permet la solubilisation des graisses pour l’absorption intestinale
  • Le composé est un intermédiaire dans la production de corticostéroïdes
  • Dans les modèles animaux, il a été démontré que ce composé peut favoriser la phosphorylation de la tyrosine de la β-caténine et sa translocation au noyau, favorisant ainsi l’activation de la signalisation de la β-caténine
Applications
  • L’acide désoxycholique est principalement utile pour l’extraction des récepteurs membranaires, d’autres protéines membranaires plasmiques, l’isolement des noyaux, la solubilisation et l’isolement des graisses, ainsi que certains composants des membranes biologiques (à l’état actif)
  • Il a été utilisé pour des applications chimiques, principalement pour l’élution ou la régénération de types spécifiques de colonnes d’affinité. De plus, ce composé peut être utilisé pour empêcher la liaison non spécifique dans la chromatographie d’affinité.
  • Il a été appliqué dans la préparation d’extraits protéiques pour l’immunotransfert et l’immunoprécipitation de protéines radiomarquées
  • L’acide désoxycholique, sel de sodium est également recommandé pour la déshybridation des endotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-95-4
Formule moléculaire C24H39NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Numéro MDL MFCD00064139
Clé InChI FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Synonyme sodium deoxycholate
CID PubChem 91810855
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycholic acid, sodium salt
Couleur Crème à blanc
pH 7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Perte à la dessiccation 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 10, III, 1642
Merck Index 14, 2899
Rotation spécifique +42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Nom IUPAC sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadéchydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]pentanoate
Poids de la formule 414.58
Pourcentage de pureté 98.5 to 102% (on dry substance)
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.