Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
35.36€ - 40.74€
Spécification
Quantité | 1 Ea. |
---|---|
Type | Density Hydrometer |
Type de lest | Steel Metal |
Temperature of Standardization | 20°C |
Code produit | Marque | Plage Baumé | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage Baumé | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10074091
|
Hecht Karl™
46001008 |
1.000 to 1.060 g/cm3 | 16 cm |
38.16€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10185821
|
Hecht Karl™
46012005 |
1.000 to 1.100 g/cm3 | 30 cm |
35.36€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368741
|
Hecht Karl™
46012008 |
1.300 to 1.400 g/cm3 | 30 cm |
40.74€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10094011
|
Hecht Karl™
46012009 |
1.400 to 1.500 g/cm3 | 30 cm |
40.74€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
- Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Spécification
1 Ea. | |
Density Hydrometer | |
Steel Metal | |
20°C |