Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
Marque: Hecht Karl™ 46012005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
- Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Spécification
1 Ea. | |
0.001 g/cm3 | |
Steel Metal | |
20°C |
Density Hydrometer | |
30 cm | |
1.000 to 1.100 g/cm3 |