Learn More
Brannan™ Densimètres
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
15.45€ - 18.20€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Densimètre |
Certifications/Conformité | UKAS |
Contenu et stockage | 20°C |
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12801488
|
Brannan™
10/335/0 |
0,85 à 0,90 g/ml |
18.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12811488
|
Brannan™
10/336/0 |
0,90 à 0,95 g/ml |
18.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12899187
|
Brannan™
10/314/0 |
1,30 à 1,35 g/ml |
17.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12829207
|
Brannan™
10/407/0 |
1,30 à 1,40 g/ml |
15.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,85 à 0,900 g/mlSpécification
1 de chaque | |
Densimètre | |
UKAS | |
20°C |