Learn More
Brannan™ Densimètres
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque:  Brannan™ 10/336/0
Code produit. 12811488
  • 19.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,85 à 0,900 g/ml
Spécification
Spécification
1 de chaque
0,001 g/ml
270 mm
0,90 à 0,95 g/ml
Densimètre
UKAS
20°C