Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 16 x 25 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 16 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
22.95€ - 24.05€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Capacité | Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm) |
Positions | 16 |
À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 10 à 18 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15380420
|
Fisherbrand™
HS27504A |
Blanc |
22.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15300430
|
Fisherbrand™
HS27504B |
Bleu | |||||||
15310430
|
Fisherbrand™
HS27504C |
Vert |
24.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15320430
|
Fisherbrand™
HS27504D |
Magenta | |||||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm) | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
120 × 122 × 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Oui | |
16 | |
1 | |
120 mm | |
92 mm |