Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 16 x 25 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 16 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™ HS27504B
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Bleu | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
1 | |
120 × 122 × 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Oui | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm) | |
16 | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
8/boîte | |
120 mm | |
92 mm |