Learn More
Sel de sodium de l‘acide déhydroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
124.62€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4418-26-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7O4Na |
Numéro MDL | MFCD00040583 |
Synonyme | 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10242662
|
Thermo Scientific Acros
364855000 |
500 g | Flacon en plastique |
124.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10494975
|
Thermo Scientific Acros
364850025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4418-26-2 | |
C8H7O4Na | |
MFCD00040583 | |
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt |
Spécification
Dehydroacetic acid sodium salt | |
4418-26-2 | |
Blanc à jaune | |
99% | |
MFCD00040583 | |
190.13 | |
Poudre |
99% | |
295.0°C | |
Authentique | |
C8H7O4Na | |
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Dehydroacetic acid sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only